Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Leversmältning neutraliserad
Produktkod. 13205939
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 13205939
Brand: Thermo Scientific™ LP0027B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De Oxoid Liver Digest Neutralized är en biologiskt standardiserad papaic digest av oxlever för användning som näringskälla i mikrobiologiska odlingsmedier.
De Oxoid Liver Digest Neutralized är en biologiskt standardiserad papaic digest av oxlever för användning som näringskälla i mikrobiologiska odlingsmedier.
Thermo Scientific™ Oxoid Liver Digest Neutralized is a biologically standardized papaic digest of ox liver for use as a source of nutrients in microbiological culture media or fermentation.
With over 100 years of culture media manufacturing experience, from raw materials to final product, we offer the expertise, quality assurance, and scale to ensure successful microbial vaccine production.
Our Thermo Scientific Oxoid peptones are available in both animal-origin and animal-origin-free options, offering a range of AN/TN ratios to suit the specific needs of your process.
Supports quality media design:
  • Balanced nutrient composition
  • Batch-to-batch consistency, available in sizes from 500 g up to 25 kg and in single batch sizes up to 2.5 T
  • Highly soluble
  • BSE and mycoplasma free
Multi-method suitability:
  • Batch culture
  • Fed-batch culture
  • Continuous culture
  • Cell culture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Dehydrated Powder, Ambient & Dry Storage
Form Pulver
Produkttyp Dehydrerade kulturmedier
För användning med (applikation) Culture media or fermentation processes
Kvantitet 500 g
Avkastning För 2,5L medium
Protein Source Beef liver
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.