Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Luria-buljong (Miller's Modified)
Produktkod. 13274843
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
13274843 500 g 500g
1 options
Produktkod. 13274843 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM0996B
Millers modifierade Luria-buljong används som mikrobiellt tillväxtmedium för odling av E. coli-stammar för framställning av plasmid-DNA och rekombinanta proteiner.
Luriabuljong (LB) är ett populärt, rikt medium som används för att odla bakterier och utföra prov på kolifage av plak. Den ursprungliga formuleringen publicerades 1951 av Guiseppe Bertani för att studera bildandet av fagplack och fick namnet Lysogeny Buljong. Den är också känd som Lennoxbuljong och Luria-Bertani-buljong.
Widely used LB medium formulations differ in salt concentration:
Miller: 10.0 g/L NaCl
Lennox: 5.0 g/L NaCl
Luria: 0.5 g/L NaCl
Luria Broth Base (Miller's formulation) is recommended for the general maintenance and growth of E. coli as it allows for fast cell expansion and supports high cell density. In cases where salt-sensitive antibiotics are being used for selection (such as Zeocin, tetracycline, or chloramphenicol), Lennox formulation medium would be recommended.
Luria Broth Base formulation
Formulation grams per liter: Pancreatic digest of casein 10.0, Yeast extract 5.0, Sodium chloride 10.0
To prepare:  Suspend 25.0 g in 1 L of distilled water. Mix well and distribute into final containers. Sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Room temperature
Produkttyp Mikrobiologimedia
Målorganismklass Coliforms
För användning med (applikation) For the cultivation of E. coli strains for the preparation of plasmid DNA and recombinant proteins
pH 7.0 ± 0.2 at 25°C
Kvantitet 500 g
Art Escherichia coli