Läs mer
Thermo Scientific™ Lysin järnagar (dehydrerad)
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Beskrivning
Upptäck salmonella inklusive Salmonella arizonae med diagnostiken Thermo Scientific™ Oxoid™ Lysinjärnagar (Dehydrerad). Detta differentialmedium detekterar salmonellae (inklusive laktosfermenterande Salmonella arizonae) genom lysindekarboxylasaktivitet och H2S -produktion.
Salmonellainfektion (salmonellos) är en vanlig bakteriesjukdom som påverkar tarmkanalen. Salmonellabakterier lever vanligtvis i djurs och mänskliga tarmar och avges genom avföring. Människor infekteras oftast genom förorenat vatten eller mat.
Lysinjärnagar är ett känsligt medium för detektering av laktosfermenterande och laktos icke-fermenterande Salmonella- arter. Många stammar av denna grupp fermenterar laktos så snabbt att den förväntade positiva reaktionen för svavelväte undertrycks på vissa medier som Triple Sugar Iron Slants. Så det finns en möjlighet att dessa organismer som finns i matförgiftningsutbrott kan förbises.
De enda erkända grupperna av Enterobacteriaceae som regelbundet dekarboxylerar lysin snabbt och som producerar stora mängder svavelväte, är salmonellae 1,2 . Lysin Iron Agar är ett känsligt medium för detektering av laktosjäsande och icke-laktosjäsande salmoneller.
Typiska reaktioner av organismer i lysinjärnagar:
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Lysinjärnagar är ett känsligt medium för detektering av laktosfermenterande och laktos icke-fermenterande Salmonella- arter. Många stammar av denna grupp fermenterar laktos så snabbt att den förväntade positiva reaktionen för svavelväte undertrycks på vissa medier som Triple Sugar Iron Slants. Så det finns en möjlighet att dessa organismer som finns i matförgiftningsutbrott kan förbises.
De enda erkända grupperna av Enterobacteriaceae som regelbundet dekarboxylerar lysin snabbt och som producerar stora mängder svavelväte, är salmonellae 1,2 . Lysin Iron Agar är ett känsligt medium för detektering av laktosjäsande och icke-laktosjäsande salmoneller.
Typiska reaktioner av organismer i lysinjärnagar:
| Kulturer | Luta | Stånga | H 2 S |
| Salmonella | Alkalisk | Alkalisk | + |
| Proteus | Rött | Syra | - |
| Providencia | Rött | Syra | - |
| Citrobacter | Alkalisk | Syra | + |
| Escherichia | Alkalisk | Syrligt eller neutralt | - |
| Shigella | Alkalisk | Syra | - |
| Klebsiella | Alkalisk | Alkalisk | - |
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Industriell referens: FDA, USDA. |
| Beskrivning | Leversmältning neutraliserad |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Agar |
| Kvantitet | 500 g |
| Avkastning | För 14,7L medium |
Endast för laboratorieoratorieanvändning