Läs mer
Thermo Scientific™ MacConkey Agar without Salt (Dehydrated)
Produktkod. 10472643
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 10472643
Brand: Thermo Scientific™ CM0507B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detect and enumerate coliform organisms in clinical samples with this medium.
Upptäcka och räkna upp koliforma organismer i kliniska prover med Thermo Scientific™ Oxoid™ MacConkey-agar utan salt (uttorkad). Differentialmediet undertrycker svärmning av Proteus -arter och rekommenderas därför för urinundersökning vid utredning av misstänkt urinvägsinfektion (UTI).
MacConkey Agar utan Salt har samma formulering som MacConkey Agar förutom att den inte innehåller tillsatt salt och därför ger en‘ lågelektrolytmedium’ på vilka de flesta Proteus -arter inte sprider sig. Mediet har funnits särskilt fördelaktigt för användning vid undersökning av urinprover så att överväxt av andra organismer förhindras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning MacConkey-agar (utan salt, CM7b) (Dehydrerad)
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning för 10,6L medium