Läs mer
Thermo Scientific™ MacConkey-buljong (uttorkad)
Produktkod. 10147812
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10147812 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10147812 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM0005B
Tillförlitliga lösningar för jordbrukstester
Använd kampanjkoden 28024
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Identifiera koliforma bakterier från vatten- och mjölkprover med detta differentialmedium.
Identifiera koliforma bakterier från vatten- och mjölkprover med differential Thermo Scientific™ Oxoid™ MacConkey-buljong (uttorkad). MacConkey Broth är standardmediet för primär isolering av koliforma bakterier och har rekommenderats för detta ändamål av Public Health Laboratory Service Water Committee 1 och World Health Organization. 2 MacConkey Broth överensstämmer också med formuleringen specificerad av UK Dept. of Health 3 för mjölkklassning.
Använd MacConkey Broth för odling av patogener specifikt. MacConkey Broth har varit standardmediet för den primära isoleringen av koliforma bakterier, som kan finnas i en mängd olika prover.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning MacConkey-buljong
Form Pulver
Produkttyp Dehydrerade kulturmedier
Kvantitet 500 g
Avkastning För 12,5L medium
Endast för laboratorieoratorieanvändning