Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Malt Extract
Produktkod. 13108346
Kvantitet:
500 g
5 kg
Förpackningsstorlek:
500g
5kg
Produktkod. 13108346
Brand: Thermo Scientific™ LP0039T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Oxoid Malt Extract is recommended for use in media for yeast and mold growth.
An extract of sprouted grain with conserved nitrogen and carbohydrate constituents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Powder
Produkttyp Malt Extract
Kvantitet 5 kg