Läs mer
Thermo Scientific™ Maltextraktbuljong (uttorkad)
Produktkod. 10031752
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 10031752
Brand: Thermo Scientific™ CM0057B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Odla mögel och jäst med typisk morfologi och pigmentering med detta sura medium.
Odla mögelsvampar och jästsvampar med typisk morfologi och pigmentering med Thermo Scientific™ Oxoid™ Maltextraktbuljong (uttorkad). Mykologisk pepton i mediet ger en frodig tillväxt av jäst och mögel med typisk morfologi och pigmentering. På grund av mediets sura natur hämmar det tillväxten av bakterier, vilket resulterar i förbättrad isolering av jäst och mögel från material som är kraftigt infekterade med bakterier.
Maltextraktbuljong är ett flytande medium som rekommenderas för odling av mögel och jäst.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Maltextraktbuljong
Form Pulver
Produkttyp Dehydrerade kulturmedier
Kvantitet 500 g
Avkastning För 25,0L medium
compliance-icons
Produktbeteckning
  • MALT EXTRACT BROTH
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P304-VID INANDNING:.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Barley, malt
Endast för laboratorieoratorieanvändning