Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Malt Extract
Produktkod. 10188572
Kvantitet:
500 g
5 kg
Förpackningsstorlek:
500g
5kg
Produktkod. 10188572
Brand: Thermo Scientific™ LP0039B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Oxoid Malt Extract is recommended for use in media for yeast and mold growth.
Ett extrakt av grodd spannmål med konserverade kväve- och kolhydratbeståndsdelar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Dehydrerad; Maltextrakt
Form Pulver
Produkttyp Maltextrakt
Kvantitet 500 g
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Malt Extract
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P304-VID INANDNING:.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Barley, malt