Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Burkholderia cepacia Medium
Produktkod. 10026402
Change view
Beskrivning:
Burkholderia Cepacia agarbas
Kvantitet:
500 g
Form:
Pulver
Avkastning:
För 13,7L medium
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Beskrivning Kvantitet Form Avkastning unitSize
10026402 Burkholderia Cepacia agarbas 500 g Pulver För 13,7L medium 500g
1 options
Produktkod. 10026402 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM0995B
Tillförlitliga lösningar för jordbrukstester
Använd kampanjkoden 28024
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Isolera Burkholderia cepacia från patienter med cystisk fibros och från icke-sterila oorganiska saltlösningar som används på sjukhus.
Isolera Burkholderia cepacia från luftvägssekret från patienter med cystisk fibros med Thermo Scientific™ Oxoid™ Burkholderia Cepacia Agar Base, som även används för rutintestning av icke-sterila oorganiska saltlösningar i sjukhusmiljöer. Den långsammare växande B. cepaciaen kan missas på konventionella medier, som blod eller MacConkey-agar, på grund av överväxt orsakad av andra snabbväxande organismer som finns i luftvägarna hos CF-patienter, såsom mucoida Klebsiella -arter, Pseudomonas aeruginosa och Staphylococcus- arter som missas eller att infektionen missas.
Burkholderia cepacia (tidigare känd som Pseudomonas cepacia ) är en rörlig aerob oxidaspositiv gramnegativ bacill som vanligtvis finns i vätskebehållare och fuktiga miljöer. Cellerna är 0,5 till 1,0 mm breda och 5 mm långa. Det är en viktig opportunistisk patogen och orsakar lunginfektion hos individer med cystisk fibros (CF). Isolat från CF-patienter visar ofta resistens mot flera läkemedel och så många som 20 % av koloniserade individer kommer att ge efter för Burkholderia cepacia -syndrom, en nekrotiserande lunginflammation förknippad med feber som kulminerar i en snabb och dödlig klinisk försämring 1 .
Burkholderia Cepacia Agar Base är baserad på PC Medium som ursprungligen utarbetades av Gilligan et al . där den visade sig vara överlägsen för tillväxt av Burkholderia cepacia efter 48 timmar jämfört med MacConkey 2 . Typiska Burkholderia cepacia- kolonier är cirkulära och salviagröna, mediet övergår från halmgrönt till ljust rosa under inkubationen. Alla kolonier bör ytterligare identifieras och bekräftas.
Ursprungligen isolerad från lök kan Burkholderia cepacia överleva under långa perioder och föröka sig i fientliga miljöer, såsom antiseptiska och desinficerande lösningar, destillerat vatten, bubbelbad, nebulisatorer och kommersiellt förpackade urinkatetersatser 3 . Ett utbrott i Arizona 1998 på grund av förorenat alkoholfritt munvatten undersöktes av Food and Drug Administration (FDA), som föreslog ett samband med avjoniseringsproceduren för vattnet som användes för att bereda produkten 4 . Organismen kan förekomma i låga antal i många icke-sterila produkter som används på sjukhus. Den har isolerats från olika vattenkällor och kan växa i destillerat vatten med en kvävekälla på grund av dess förmåga att fixera koldioxid från luft 5 . Sugkatetrar sköljda i ättiksyralösning har minskat förekomsten av överföring av Burkholderia cepacia och andra pseudomonader.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Burkholderia Cepacia agarbas
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 13,7L medium
För in vitro diagnostisk användning.