Läs mer
Thermo Scientific™ Membran Clostridium Perfringens (m-CP) Agarbas (Dehydrerad)
Produktkod. 10016402
Beskrivning:
Membran Clostridium perfringens (m-CP) agarbas
Form:
Pulver
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 10016402
Brand: Thermo Scientific™ CM0992B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Isolera snabbt och presumtivt identifiera Clostridium perfringens från vattenprover med detta selektiva och kromogena medium
Isolera snabbt och presumtivt identifiera Clostridium perfringens från vattenprover med selektiva och kromogena Thermo Scientific™ Oxoid™ Membran Clostridium Perfringens (m-CP) agarbas (dehydrerad) när den används med m-CP selektivt tillskott. Mediet beskrevs först av Bisson och Cabelli 1 för snabb kvantifiering av Clostridium perfringens från vattenprover.
Bristen på bD-glukosidasaktivitetsfermentering av sackaros och produktion av surt fosfatas skiljer presumtiva Clostridium perfringens -kolonier från andra Clostridium spp på mediet.
Använd Membrane Clostridium Perfringens (m-CP) agarbas för snabb isolering och presumtiv identifiering av Clostridium perfringens från vattenprover.
  • Selektiv: D-cykloserin, polymyxin B och rekommenderad inkubation °vid 44 C hämmar tillväxten av bakgrundsflora som gramnegativa organismer och stafylokocker
  • Kromogen: Clostridium perfringens bildar karakteristiska gula, ogenomskinliga kolonier medan de flesta andra Clostridium uppträder som antingen lila kolonier eller blå/gröna kolonier.
  • Rekommenderas i Europeiska rådets direktiv 98/83/EG för att testa kvaliteten på dricksvatten 2 .
  • Visat sig ge bättre återvinning av Clostridium perfringens från vatten- och avloppsprover än Bonde hällrörsmetoden 1 .
I m-CP Medium brist på bD-glukosidasaktivitet (ett enzym involverat i cellobiosfermentering), fermentering av sackaros och produktion av surt fosfatas används för att skilja presumtiva Clostridium perfringens -kolonier från andra Clostridium spp.
Brist på bD-glukosidasaktivitet gör att Clostridium perfringens inte klyver kromogenen, indoxyl-bD-glukosid, i mediet. När organismerna fermenterar sackarosen i mediet, vilket minskar pH, ändras bromokresollila från lila till gul. Detta resulterar i karakteristiska ogenomskinliga gula Clostridium perfringens -kolonier.
De flesta andra Clostridium spp. kommer att visas som antingen lila kolonier, på grund av bristen på sackarosfermentering, eller blå/gröna kolonier där organismen fortfarande klyver Indoxyl bD-glukosid och även fermenterar sackaros.
Presumtivt positiva Clostridium perfringens- kolonier kan testas ytterligare för surt fosfatasaktivitet genom exponering för ammoniumhydroxidånga i 20 till 30 sekunder. Clostridium perfringens -kolonier blir rosa eller röda eftersom fenolftaleindifosfat klyvs av surt fosfatas. Ingen färgförändring kommer att ses med kolonier av organismer som inte har surt fosfatas. Det är viktigt att detta ytterligare test utförs eftersom det finns ett mycket litet antal non-perfringens clostridia som producerar gula kolonier. Dessa kolonier kommer dock att förbli gula efter exponering för ammoniumhydroxid eftersom de är negativa för surt fosfatas.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Membran Clostridium perfringens (m-CP) agarbas
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 7,0L medium
Endast för laboratoriebruk.