Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Meropenem antimikrobiell mottaglighet skivor
Beskrivning
Bestäm manuellt mikroorganismers känslighet för antibiotika med hjälp av antimikrobiella känslighetstestmetoder (AST) i kombination med pålitliga, lättanvända Thermo Scientific™ Oxoid™ Meropenem antimikrobiell mottaglighet skivor.
Enkel användning tillhandahålls av splittersäkra fjäderbelastade patroner, lättlästa etiketter och indikatorer för slut på kassetten.
diskdiffusion kategoriserar inte bara resistenta, mellanliggande och känsliga organismer genom kvantitativa resultat utan ger också en visuell indikation på följande:
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
diskdiffusion kategoriserar inte bara resistenta, mellanliggande och känsliga organismer genom kvantitativa resultat utan ger också en visuell indikation på följande:
- Inokulumnivå
- Förekomst av kontaminering
- Resistenta mutanter
- Beta-laktamasaktivitet
- Antagonism och synergi mellan antibiotika
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifikationer
Specifikationer
| Antimikrobiella medel | Meropenem |
| Certifikat och efterlevnad | Uppfyller CLSI, DIN, BSAC, EUCAST, SFM riktlinjer |
| Koncentration | 10 μg |
| Beskrivning | Oxoid Meropenem antimikrobiell känslighetsskivor |
| Antibiotikakod | MEM |
| Produkttyp | Antimikrobiella känslighetsskivor |
| Testtyp | Antimikrobiell mottaglighet |
| Antal per förpackning | 5 patroner/pk. |
| Förpackningstyp | 50 skivor/kassett |
| Kvantitet | 50 skivor/kassett |