Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Meropenem selektivt tillägg
Kvantitet:
10/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Oxoid Meropenem Selective Supplement (1mg/flaska) används för isolering av vankomycinresistenta enterokocker (VRE) och högnivåaminoglykosidresistenta enterokocker (HLARE) från kliniska prover.
- Lägg till VRE Agar Base, Part No. CM0984B
- Varje injektionsflaska kompletterar 500 ml medium
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Meropenem selektivt tillägg |
| Form | Frystorkad |
| Produkttyp | Selektivt tillägg |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Avkastning | Varje injektionsflaska för 500mL medium |