Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Metronidazolskiva
Produktkod. 10200253
Change view
Kvantitet:
50 skivor
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Kvantitet unitSize
10200253 50 skivor Paket med 50
1 options
Produktkod. 10200253 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DD0008T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ Oxoid Metronidazol Disc används för presumtiv identifiering av Gardnerella vaginalis .
Thermo Scientific™ Oxoid Metronidazol Disc används för presumtiv identifiering av Gardnerella vaginalis .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring -20 °C
Beskrivning Metronidazol skiva
Detekterbara analyter G. vaginalis
Formatera Disk, Kassett
Typ Metronidazol skiva
Förpackningstyp 1 vagn./Pk.
Kvantitet 50 skivor