Läs mer
Thermo Scientific™ Microbact™ GNB-sats
Beskrivning
Förenkla identifieringen av aeroba och fakultativt anaeroba gramnegativa bakterier (Enterobacteriaceae och diverse gramnegativa bakterier) med Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ GNB-sats– ett komplett, fristående biokemiskt baserat identifieringssystem. Satsen använder 24 olika biokemiska tester i mikroplattformat för att producera lättlästa, distinkta färgreaktioner, vanligtvis efter inkubation över natten.
- Snabbt: De flesta resultat tillgängliga över natten
- Enkelt och ekonomiskt: Enkelt format för mikroplattor
- Lätt att läsa och tolka: Resultaten är tydligt synliga som distinkta färgreaktioner som kan tolkas med hjälp av Microbact Identifieringspaket (MB1244A)
- Omfattande: Identifierar> 100 gramnegativa bakterier, mer ovanliga Enterobacteriaceae och oxidaspositiva, gramnegativa bakterier
- Flexibel : Använd enkla remsor eller kombinera system för mer komplexa identifieringar. Idealisk för användning i kliniska eller livsmedelsmikrobiologiska laboratorier
- Pålitligt: Ett omfattande utbud av biokemiska tester baserade på publicerade referensmetoder 1-4
Ytterligare föremål som krävs: Mineralolja (MB1093A), Oxidasremsor (MB0266A), Microbact Programvara (MB1244A), indolreagens (MB0209A), VPI-reagens (MB0181A), VPII-reagens (MB0184A), TDA-reagens (MB0180A), NIT A-reagens (MB0186A), NIT B-reagens (MB0187A). De sex reagensen ovan finns även tillgängliga som reagensset D (MB1082A).
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter med ett omfattande sortiment av media och diagnostiska produkter, vilket ger en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Microbact GNB 12A-sats |
| Detekterbara analyter | Enterobacteriaceae |
| Förpackningstyp | 1 låda |
| Kvantitet | 60 tester/kit |