Läs mer
Thermo Scientific™ Microbact™ GNB-sats
Produktkod. 13286049
Change view
Beskrivning:
Microbact GNB 12A-sats
Microbact GNB 12B Kit
Microbact GNB 24E Kit
Kvantitet:
40 tester/kit
60 tester/kit
Förpackningsstorlek:
40 tester
60 tester
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Kvantitet Förpackningsstorlek
13286049 Microbact GNB 12B Kit 60 tester/kit 60 tester
13225689 Microbact GNB 24E Kit 40 tester/kit 40 tester
13266049 Microbact GNB 12A-sats 60 tester/kit 60 tester
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13286049 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer MB1133A
 Begränsad artikel
I lager
Förenkla identifieringen av Enterobacteriaceae och vanliga diverse gramnegativa baciller med detta biokemiska identifieringssystem.
Förenkla identifieringen av aeroba och fakultativt anaeroba gramnegativa bakterier (Enterobacteriaceae och diverse gramnegativa bakterier) med Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ GNB-sats– ett komplett, fristående biokemiskt baserat identifieringssystem. Satsen använder 24 olika biokemiska tester i mikroplattformat för att producera lättlästa, distinkta färgreaktioner, vanligtvis efter inkubation över natten.
Gramnegativa bakterier är av betydande oro vid både kliniska infektioner och livsmedelskontamination. Identifiering av det orsakande medlet är avgörande i den kliniska miljön för att identifiera orsaken till infektionen och för att fastställa en lämplig behandlingsregim. Inom livsmedelsindustrin kan biokemisk identifiering hjälpa till att spåra föroreningskällan. Med detta GNB-kit identifieras Enterobacteriaceae och vanliga diverse gramnegativa baciller snabbt och exakt så att korrekt, snabb och lämplig åtgärd kan följa.
  • Snabbt: De flesta resultat tillgängliga över natten
  • Enkelt och ekonomiskt: Enkelt format för mikroplattor
  • Lätt att läsa och tolka: Resultaten är tydligt synliga som distinkta färgreaktioner som kan tolkas med hjälp av Microbact Identifieringspaket (MB1244A)
  • Omfattande: Identifierar> 100 gramnegativa bakterier, mer ovanliga Enterobacteriaceae och oxidaspositiva, gramnegativa bakterier
  • Flexibel : Använd enkla remsor eller kombinera system för mer komplexa identifieringar. Idealisk för användning i kliniska eller livsmedelsmikrobiologiska laboratorier
  • Pålitligt: Ett omfattande utbud av biokemiska tester baserade på publicerade referensmetoder 1-4
Ytterligare föremål som krävs: Mineralolja (MB1093A), Oxidasremsor (MB0266A), Microbact Programvara (MB1244A), indolreagens (MB0209A), VPI-reagens (MB0181A), VPII-reagens (MB0184A), TDA-reagens (MB0180A), NIT A-reagens (MB0186A), NIT B-reagens (MB0187A). De sex reagensen ovan finns även tillgängliga som reagensset D (MB1082A).
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter med ett omfattande sortiment av media och diagnostiska produkter, vilket ger en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Microbact GNB 12B Kit
Detekterbara analyter Gramnegativa baciller
Förpackningstyp 1 låda
Kvantitet 60 tester/kit