Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ GNB-reagenser och tillbehör
Description
Förenkla upptäckten av gramnegativa bakterier med bekväma Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ GNB-reagenser och tillbehör.
Gramnegativa bakterier är av betydande oro vid både kliniska infektioner och livsmedelskontamination. Identifiering av det orsakande medlet är avgörande i den kliniska miljön för att identifiera orsaken till infektionen och för att fastställa en lämplig behandlingsregim. Inom livsmedelsindustrin kan biokemisk identifiering hjälpa till att spåra föroreningskällan. Med dessa GNB-reagenser och tillbehör identifieras Enterobacteriaceae och vanliga diverse gramnegativa baciller snabbt och exakt så att korrekt, snabb behandling för patienten kan följa.
Ytterligare föremål som krävs: Mineralolja (MB1093A), Oxidasremsor (MB0266A), Microbact Identifieringspaket (Windows™ ) (MB1244A), indolreagens (MB0209A), VPI-reagens (MB0181A), VPII-reagens (MB0184A), TDA-reagens (MB0180A), NIT A-reagens (MB0186A), NIT B-reagens (MB0187A). De 6 reagensen ovan finns också tillgängliga som reagensset D (MB1082A).
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter med ett omfattande sortiment av media och diagnostiska produkter, vilket ger en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
- Snabbt: Fler resultat tillgängliga över natten
- Enkelt: Enkelt format för teststickor eller mikroplattor
- Lätt att läsa och tolka: Resultaten är tydligt synliga som distinkta färgreaktioner som kan tolkas med hjälp av Microbact Identifieringspaket (MB1244A)
- Omfattande: Identifierar> 100 gramnegativa bakterier, mer ovanliga Enterobacteriaceae och oxidaspositiva, gramnegativa bakterier
- Flexibel: Använd enstaka remsor eller kombinera system för mer komplexa identifieringar. Idealisk för användning i kliniska eller livsmedelsmikrobiologiska laboratorier
- Pålitligt: Ett omfattande utbud av biokemiska tester baserade på publicerade referensmetoder 1-4
Ytterligare föremål som krävs: Mineralolja (MB1093A), Oxidasremsor (MB0266A), Microbact Identifieringspaket (Windows™ ) (MB1244A), indolreagens (MB0209A), VPI-reagens (MB0181A), VPII-reagens (MB0184A), TDA-reagens (MB0180A), NIT A-reagens (MB0186A), NIT B-reagens (MB0187A). De 6 reagensen ovan finns också tillgängliga som reagensset D (MB1082A).
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter med ett omfattande sortiment av media och diagnostiska produkter, vilket ger en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Microbact Mineralolja |
| Formatera | Flaska |
| Förpackningstyp | 1 låda |
| Kvantitet | 1 flaska |