Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ GNB-reagenser och tillbehör
Produktkod. 17108234
Change view
Beskrivning:
Microbact Hållarfack 12A/12B
Microbact Hållarfack 24E/12E
Microbact Mineralolja
Microbact Oxidase Strip
Microbact Oxidasremsa
Microbact Reagens Indol-Kovacs
Microbact Reagens TDA
Microbact Reagens VP II
Microbact Reagens VP jag
Microbact Reagenset D
Microbact Reagensfläck indol DMACA
Microbact Reagensnitrat A
Microbact Reagensnitrat B
Kvantitet:
1 bricka
1 flaska
10 ml/flaska
100/förpackning
50/förpackning
6 x 10 ml flaskor
Förpackningsstorlek:
10ml
50 tester
50ml
Paket med 10
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Kvantitet Förpackningsstorlek
17108234 Microbact Oxidase Strip 100/förpackning -
10726983 Microbact Reagens VP II 10 ml/flaska 10ml
10331743 Microbact Oxidasremsa 50/förpackning 50 tester
12769030 Microbact Hållarfack 12A/12B 1 bricka Varje
10036932 Microbact Reagens VP jag 10 ml/flaska 10ml
10371783 Microbact Reagens TDA 10 ml/flaska 10ml
12749020 Microbact Reagenset D 6 x 10 ml flaskor Varje
10261063 Microbact Reagensnitrat B 10 ml/flaska 10ml
13296189 Microbact Hållarfack 24E/12E 1 bricka -
13206189 Microbact Reagensfläck indol DMACA 10 ml/flaska 10ml
13245769 Microbact Mineralolja 1 flaska 50ml
10600975 Microbact Reagens Indol-Kovacs 10 ml/flaska 10ml
10158442 Microbact Reagensnitrat A 10 ml/flaska Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 17108234 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer MB0266B
 Begränsad artikel
I lager
Förenkla upptäckten av gramnegativa bakterier med bekväma Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ GNB-reagenser och tillbehör.
Gramnegativa bakterier är av betydande oro vid både kliniska infektioner och livsmedelskontamination. Identifiering av det orsakande medlet är avgörande i den kliniska miljön för att identifiera orsaken till infektionen och för att fastställa en lämplig behandlingsregim. Inom livsmedelsindustrin kan biokemisk identifiering hjälpa till att spåra föroreningskällan. Med dessa GNB-reagenser och tillbehör identifieras Enterobacteriaceae och vanliga diverse gramnegativa baciller snabbt och exakt så att korrekt, snabb behandling för patienten kan följa.
  • Snabbt: Fler resultat tillgängliga över natten
  • Enkelt: Enkelt format för teststickor eller mikroplattor
  • Lätt att läsa och tolka: Resultaten är tydligt synliga som distinkta färgreaktioner som kan tolkas med hjälp av Microbact Identifieringspaket (MB1244A)
  • Omfattande: Identifierar> 100 gramnegativa bakterier, mer ovanliga Enterobacteriaceae och oxidaspositiva, gramnegativa bakterier
  • Flexibel: Använd enstaka remsor eller kombinera system för mer komplexa identifieringar. Idealisk för användning i kliniska eller livsmedelsmikrobiologiska laboratorier
  • Pålitligt: Ett omfattande utbud av biokemiska tester baserade på publicerade referensmetoder 1-4
Ytterligare föremål som krävs: Mineralolja (MB1093A), Oxidasremsor (MB0266A), Microbact Identifieringspaket (Windows™ ) (MB1244A), indolreagens (MB0209A), VPI-reagens (MB0181A), VPII-reagens (MB0184A), TDA-reagens (MB0180A), NIT A-reagens (MB0186A), NIT B-reagens (MB0187A). De 6 reagensen ovan finns också tillgängliga som reagensset D (MB1082A).
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter med ett omfattande sortiment av media och diagnostiska produkter, vilket ger en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Microbact Oxidase Strip
Formatera Mikroplatta, Remsa
Förpackningstyp 1 låda
Kvantitet 100/förpackning