Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ Listeria 12L Kit
Beskrivning
Förenkla identifieringen av Listeria spp., inklusive Listeria monocytogenes , det främsta orsaksmedlet för human listerios, med Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ Listeria 12L Kit —ett komplett, fristående biokemiskt-baserat identifieringssystem. Varje remsa innehåller 12 analyter, 11 kolhydratanvändningstester och ett snabbt mikrohemolystest, och möjliggör snabba, pålitliga och lättlästa resultat.
- Snabb: Exakt identifiering på så lite som fyra timmar
- Enkelt: Ingen tidigare subodling på blodagar, inget CAMP-test och inga framkallningsreagenser krävs
- Lätt att läsa och tolka: Distinkta färgförändringar och sedimenterande mönster läses visuellt och tolkas enkelt med hjälp av Microbact Identifieringspaket (MB1244A)
- Omfattande: Tillåter definitiv identifiering av alla Listeria spp., inklusive L. monocytogenes och L. innocua .
- Flexibel: Idealisk för användning med kromogena eller selektiva medier, i kliniska miljöer eller livsmedelslaboratorier
- Tillförlitligt: Substraten inkluderar alla de som rekommenderas i erkända internationella standardmetoder, inklusive FDA BAM och ISO
Microbact användare: Ladda ner Thermo Scientific™ Microbact™ Programvara och håll dig uppdaterad med våra senaste uppdateringar genom att besöka vår portal för nedladdning av mjukvara för biokemisk identifiering>
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter med ett omfattande sortiment av media och diagnostiska produkter, vilket ger en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Microbact Listeria 12L Kit |
| Detekterbara analyter | Listeria arter |
| Inkluderar | 20 teststickor och flaskor med suspenderingsmedium (3mL), hållarbricka, teknisk produktbilaga och rapportformulär |
| Förpackningstyp | 1 låda |
| Kvantitet | 20 tester/kit |