Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ Staph Fast Blue Reagent Set
Produktkod. 13265599
Change view
Kvantitet:
2 x 10 ml flaskor
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13265599 2 x 10 ml flaskor Paket med 2
1 options
Produktkod. 13265599 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer MB1588A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Förenkla identifieringen av stafylokocker, inklusive Staphylococcus aureus och koagulasnegativa stafylokocker, med Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ Staph Fast Blue Reagent Set.
Förenkla identifieringen av stafylokocker, inklusive Staphylococcus aureus och koagulasnegativa stafylokocker (CNS), med Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ Staph Fast Blue Reagent Set. Denna uppsättning används i beta-galaktosidastestet för snabba, pålitliga och lättlästa resultat.
Används i beta-galaktosidastestet, möjliggör denna reagensuppsättning snabb, tillförlitlig och enkel identifiering av stafylokocker, inklusive stafylokocker aureus och koagulasnegativa stafylokocker (CNS).
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter med ett omfattande sortiment av media och diagnostiska produkter, vilket ger en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Microbact Staph Fast Blue Reagent Set
Detekterbara analyter Staphylococcus arter
Typ Reagensset för Staphylococcus aureus testkit
Förpackningstyp 1 låda
Kvantitet 2 x 10 ml flaskor
Målorganismklass Staphylococcus aureus