Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ Staphylococcal 12S Kit
Produktkod. 13205619
Change view
Kvantitet:
20 tester/kit
Förpackningsstorlek:
20 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13205619 20 tester/kit 20 tester
1 options
Produktkod. 13205619 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer MB1561A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3435.00 SEK
    3324.54 SEK / 20 tester
    Save 110.46 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
Förenkla identifieringen av stafylokocker, inklusive Staphylococcus aureus och koagulasnegativa stafylokocker (CNS), med Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ Staphylococcal 12S Kit.
Förenkla identifieringen av stafylokocker, inklusive Staphylococcus aureus och koagulasnegativa stafylokocker (CNS), med Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ Staphylococcal 12S Kit. Varje remsa innehåller 12 tester baserade på sockeranvändning och kolorimetrisk enzymdetektering. Sockerutnyttjandetesterna förlitar sig på en pH-indikators färgförändring, medan enzymdetekteringssubstraten producerar en färgad slutprodukt eller reagerar med en tillsatt indikator. Varje Staphylococcus spp. producerar ett annat mönster av reaktioner, vilket möjliggör en definitiv identifiering av 22 kliniskt relevanta arter.
Koagulasnegativa stafylokocker har blivit viktiga nosokomiala patogener, delvis på grund av den ökade användningen av immunsuppressiva regimer och inneboende medicinsk utrustning. Som ett resultat har det blivit absolut nödvändigt för kliniska mikrobiologiska laboratorier att identifiera CNS och andra stafylokocker till artnivå 8 . Med detta kit, Staphylococcus spp. identifieras snabbt och noggrant så att korrekt, snabb behandling för patienten kan följa.
  • Snabb: Definitiv identifiering på mindre än 24 timmar
  • Enkelt: Enkelt teststicksformat
  • Lätt att läsa och tolka: Resultaten är tydligt synliga som distinkta färgreaktioner som kan tolkas med hjälp av Microbact Identifieringspaket (MB1244A)
  • Omfattande: Identifierar 22 kliniskt signifikanta stafylokocker , inklusive koagulasnegativa och koagulaspositiva stafylokocker
  • Pålitlig: En kombination av sockeranvändning och kolorimetriska enzymdetekteringssubstrat baserat på beprövade, publicerade metoder 1-6
Ytterligareföremål som krävs: Microbact Programvara (MB1244A), Mineralolja (MB1093A), Fast Blue Reagent (MB1588A).
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter med ett omfattande sortiment av media och diagnostiska produkter, vilket ger en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Microbact Staphylococcal 12S Kit
Detekterbara analyter Staphylococcus arter
Typ Staphylococcus aureus testkit
Förpackningstyp 20 tester/kit
Kvantitet 20 tester/kit
Art Stafylokock
Målorganismklass Staphylococcus aureus