missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thermo Scientific™ Oxoid™ Modifierad Bolton Broth Selective Supplement

Produktkod. 13245409
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
13245409 10/Pk. Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 13245409 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SR0208E

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Oxoid Modifierad Bolton Broth Selective Supplement är för selektiv föranrikning av Campylobacter spp. i livsmedelsprover.

Oxoid Modifierad Bolton Broth Selective Supplement är för selektiv föranrikning av Campylobacter spp. i livsmedelsprover.

  • Alternativt tillskott innehållande amfotericin B som ersättning för cykloheximid
  • Lägg till Bolton Broth, Part No. CM0983B
  • Varje injektionsflaska kompletterar 500 ml medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Beskrivning Modifierad Bolton Broth Selective Supplement
Form Frystorkad
Produkttyp Selektivt tillägg
Kvantitet 10/Pk.
Avkastning Varje injektionsflaska för 500mL medium
Art Bolton
compliance-icons
Produktbeteckning
  • MODIFIED BOLTON Broth Selective Supplement
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cefoperazone (Cefobid), Vancomycin hydrochloride, Trimethoprim lactate, Amphotericin B
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.