Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid MRS Agar
Beskrivning
Odla, isolera och räkna upp mjölksyrabakterier med Thermo Scientific™ Oxoid™ MRS Agar. Formuleringen utvecklades av de Man, Rogosa och Sharpe 1 för att ersätta en variabel produkt (tomatjuice) och samtidigt tillhandahålla ett medium som skulle stödja god tillväxt av laktobaciller i allmänhet, även de stammar som visade dålig tillväxt i befintliga medier. Det ger mer riklig tillväxt av alla stammar av laktobaciller, särskilt de svåra och långsamt växande stammarna av Lactobacillus brevis och Lactobacillus fermenti1,2 .
MRS medium är överlägset tomatjuicemediet från Briggs 2 och köttextraktmediet för tomatjuice från de Man. MRS Agar designades för att uppmuntra tillväxten av mjölksyrabakterier som inkluderar arter av följande släkten: Lactobacillus , Streptococcus , Pediococcus och Leuconostoc . Alla dessa arter kan producera mjölksyra i betydande mängder. De är Gram +ve, katalas och oxidas– ve och är noggranna i sina näringsbehov. Tillväxten förbättras avsevärt av mikroaeroba förhållanden.
Generellt visar mjölksyrabakterierna försenad tillväxt och mindre kolonistorlek än andra mikroorganismer. De kan vara övervuxna i icke-selektiva medier, särskilt om inkubation krävs i 2 till 4 dagar.
Urval kan göras genom pH-justering; sålunda kommer laktobaciller att tolerera lägre pH-nivåer än streptokocker (pH 5,0-6,5), med pediokocker och leuconostocs som växer bäst inom detta intervall. Hämmare av huvudgrupperna av konkurrerande mikroflora inkluderar tallousacetat, natriumacetat, sorbinsyra, ättiksyra, natriumnitrit, cykloheximid och polymyxin. Dessa ämnen kan användas i olika koncentrationer och kombinationer, men oundvikligen måste en kompromiss uppnås mellan den sökta organismens selektivitet och produktivitet 3 .
MRS-agar med sorbinsyra har beskrivits 3,4 . Detta är MRS-medium med dess pH reducerat till 5,7 och 0,14% vikt/volym sorbinsyra tillsatt (=0,2% vikt/volym kaliumsorbat).
En utvärdering av media för selektiv uppräkning av Lactobacillus acidophilus och Bifidobacterium -arter visade att mindre justeringar av grundformeln för MRS Agar lätt kan göras för att optimera dess
prestanda för att bestämma innehållet av Lactobacillus acidophilus och Bifidobacterium spp. i närvaro av andra mjölksyrabakterier som finns i yoghurt.
Laktobacillerna är mikroaerofila och kräver i allmänhet skiktplattor för aerob odling på fasta medier.
Nedsänkta eller ytkolonier kan vara kompakta eller fjäderlika och är små, ogenomskinliga och vita 3,4 .
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Elfenben, genomskinlig |
| Innehåll och lagring | 6 °C till 12 °C |
| Beskrivning | Oxoid FRU Agar |
| Formatera | 90 mm Monoplate |
| Tillverkningsursprung | Tyskland |
| Fyll volym | 17 mL |
| Fyll vikt | 17g± 5 % |
| Förpackningstyp | Flow Wrapped - Enkelt lager |
| Kvantitet | 10/Pk. |