Läs mer
Thermo Scientific™ MRS-buljong (uttorkad)
Beskrivning
Isolera och räkna upp mjölksyrabakterier från mat med Thermo Scientific™ Oxoid™ MRS (DeMan, Rogosa och Sharpe) Buljong (Dehydrerad). Detta icke-selektiva medium är utformat för att stödja riklig tillväxt av mjölksyrabakterier.
Använd MRS-buljong för uppräkning och isolering av mesofila mjölksyrabakterier från matprover. MRS-buljong kan också användas för tester för identifiering av laktobaciller, såsom temperaturberoende, tillväxt i 4 % NaCl, tillväxt i 0,4 % Teepol , etc. som rekommenderas av Sharpe, Fryer och Smith 1 .
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Industriell referens: AFNOR, IDF, NMKL. |
| Beskrivning | MRS buljong |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Dehydrerade kulturmedier |
| Kvantitet | 500 g |
| Avkastning | För 9,6L medium |