Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ MRSV Selective Supplement
Kvantitet:
10/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Oxoid MRSV Selective Supplement används för detektion av Salmonella spp. från livsmedels- och miljöprover.
- Lägg till MSRV Medium Base, Part No. CM0910B och Lysine Iron Agar, Modifierad (MLIA), Part No. CM0886B
- Varje injektionsflaska kompletterar 500 ml medium
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | MSRV selektivt tillägg |
| Form | Frystorkad |
| Produkttyp | Selektivt tillägg |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Avkastning | Varje injektionsflaska för 500mL medium |