Läs mer
Thermo Scientific™ Mueller Hinton-buljong (uttorkad)
Beskrivning
Utför lätt antimikrobiell känslighetstestning (AST) med hjälp av Thermo Scientific™ Oxoid™ Mueller Hinton Broth (Dehydrerad), ett medium som kan användas i internationellt erkända standardprocedurer.
Den huvudsakliga användningen av Mueller Hinton Broth är för antimikrobiell känslighetstestning (AST). Den har tillverkats parallellt med Mueller-Hinton Agar CM0337. Där studier av antibiotikakänslighet genomförs både i buljong och agar, kommer det att visa sig vara av särskilt värde att ha medier med identisk näringssammansättning. Mueller-Hinton-buljong rekommenderas för buljongspädningsstudier med minsta hämmande koncentration (MIC) 1 .
Mueller-Hinton-buljong kommer att kräva tillskott med de tvåvärda katjonerna Mg++ och Ca++ efter sterilisering 2 . CLSI rekommenderar följande katjonnivåer Ca++, 20-25mg/L; Mg++, 10-12,5 mg/L.
Lyserat hästblod eller tymidinfosforylas kan tillsättas till buljongen för att förbättra MIC-ändpunkterna för sulfonamider och trimetoprim 3 .
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Överensstämmer med CLSI-standarder. |
| Beskrivning | Mueller Hinton buljong |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Dehydrerade kulturmedier |
| Kvantitet | 500 g |
| Avkastning | För 23,8L medium |
Endast för laboratorieoratorieanvändning