Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ MUG-tillägg
Produktkod. 10015972
Change view
Kvantitet:
10 x 50 mg
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet unitSize
10015972 10 x 50 mg Paket med 10
1 options
Produktkod. 10015972 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer BR0071E
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Oxoid MUG Supplement (50mg) Fluorescerande medel används för att påvisa E. coli .
Oxoid MUG Supplement (50mg) Fluorescerande medel används för att påvisa E. coli .
  • Innehåller 4-metylumbelliferyl-β -D-glukuronid (MUG)
  • Varje injektionsflaska kompletterar 500 ml medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning MUG-tillägg
Form Frystorkad
Produkttyp Mikrobiologimedia
Kvantitet 10 x 50 mg
Avkastning Utbytet kommer att vara beroende av formuleringen; följ riktlinjerna för din specifika produkt.