Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Mycoplasma Supplement G
Produktkod. 12751850
Change view
Kvantitet:
10/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet unitSize
12751850 10/Pk. Paket med 10
1 options
Produktkod. 12751850 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SR0059C
Edge
Oxoid Mycoplasma Supplement är för isolering av mykoplasmer.
Oxoid Mycoplasma Supplement G är för isolering av mykoplasmer.
  • Lägg till Mycoplasma Pneumoniae Agar, Part No. CM0401B eller CM0403B
  • Varje injektionsflaska kompletterar 80 ml medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Mycoplasma Supplement G
Form Frystorkad
Produkttyp Mikrobiologimedia
Kvantitet 10/Pk.
Avkastning Varje injektionsflaska för 80mL medium
Art Mycoplasma arter