Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Nitrocefinlösning
Produktkod. 10280333
Change view
Kvantitet:
10 Vial Set/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10280333 10 Vial Set/Pk. Paket med 10
1 options
Produktkod. 10280333 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SR0112C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7004.30 SEK
    6402.56 SEK / Paket med 10
    Save 601.74 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
De Thermo Scientific™ Oxoid Nitrocefin används för att detektera beta-laktamasproduktion.
Thermo Scientific™ Oxoid Nitrocefin används för att detektera beta-laktamasproduktion.
  • Rekonstituerar till 500 μg/ml
  • Innehåll: 5 injektionsflaskor lyofiliserad nitrocefin (1 mg) och 5 injektionsflaskor med återfuktande vätska (1,9 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Nitrocefin
Formatera Vial
Inkluderar 5 injektionsflaskor lyofiliserad nitrocefin (1 mg) och 5 injektionsflaskor med rehydrerande vätska (1,9 ml)
Förpackningstyp 2 x 5 injektionsflaskor
Kvantitet 10 Vial Set/Pk.