Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Novobiocin selektivt tillägg
Beskrivning
Oxoid Novobiocin Selective Supplement (10 mg/flaska) läggs till EC Broth, Part No. CM0990B; Muller-Kauffmann tetrationat-novobiocinbuljongbas, delnr. CM0343B; Brilliant Green Agar, Part No. CM0263B; MRSV, delnr. CM0910B; Modifierad trypton sojabuljong, artikelnr. CM0989B; och Lysine Iron Agar, Modified, Part No. CM0886B.
- Varje injektionsflaska kompletterar 500 ml medium
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Novobiocin selektivt tillskott |
| Form | Frystorkad |
| Produkttyp | Selektivt tillägg |
| Kvantitet | 10 x 10 mg |
| Avkastning | Utbytet kommer att vara beroende av formuleringen; följ riktlinjerna för din specifika produkt. |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Novobiocin Selective Supplement
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: novabiocin