Läs mer
Thermo Scientific™ Biokemiskt identifieringssystem (O.B.I.S. ) Campy
Produktkod. 13226059
Change view
Kvantitet:
60 tester/kit
Förpackningsstorlek:
60 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13226059 60 tester/kit 60 tester
1 options
Produktkod. 13226059 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer ID0800M
 Begränsad artikel
I lager
Särskilj snabbt Campylobacter , Helicobacter och Acrobacter -arter från andra gramnegativa organismer med detta biokemiska identifieringssystem.
Särskiljer snabbt Campylobacter , Helicobacter och Acrobacter -arter från andra gramnegativa organismer med Thermo Scientific™ Oxoid™ Biokemiskt identifieringssystem (O.B.I.S. ) campy. Detta snabba kolorimetriska test ger enkla och snabba resultat för detektering av L-alanylaminopeptidas i gramnegativa organismer. Den har designats för differentiering av Campylobacter , Helicobacter och Arcobacter -arter från andra gramnegativa organismer och innehåller ett Gram-lys-test som kommer att visa Gram-status.
Använda O.B.I.S. campy för snabb differentiering av arter av Campylobacter , Helicobacter och Arcobacter från alla andra gramnegativa organismer 1 .
  • Enkel —lätt att implementera
  • Snabba —resultat efter 6 minuters testning av misstänkta kolonier
De O.B.I.S. Campy-testet skiljer arter av Campylobacter , Helicobacter och Arcobacter från alla andra gramnegativa organismer 1 . Till skillnad från andra gramnegativa organismer har Campylobacteraceae inte enzymet L-alanylaminopeptidas (L-ALA). De O.B.I.S. campy-testet innehåller ett snabbtest för att detektera detta enzym och ett Gram-lysreagens för att snabbt fastställa Gram-statusen. Först måste Gram-lys-testet (eller en Gram-färgning) utföras. Detta test skiljer mellan grampositiva och gramnegativa bakterier 2 .
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning O.B.I.S. campig
Detekterbara analyter Campylobacter antigen
Kvantitet 60 tester/kit