Läs mer
Thermo Scientific™ Biokemiskt identifieringssystem (O.B.I.S. ) Mono
Produktkod. 11493969
Change view
Kvantitet:
60 tester/kit
Förpackningsstorlek:
60 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493969 60 tester/kit 60 tester
1 options
Produktkod. 11493969 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer ID0600M
 Begränsad artikel
I lager
Särskilj snabbt Listeria monocytogenes från andra Listeria -arter med detta biokemiska identifieringssystem.
Särskiljer snabbt Listeria monocytogenes från andra Listeria -arter med Thermo Scientific™ Oxoid™ Biokemiskt identifieringssystem (O.B.I.S. ) mono. Detta snabba kolorimetriska test ger enkla och snabba resultat för bestämning av D-alanylaminopeptidas (DALAase). Den har designats för differentiering av presumtiva Listeria -arter som har isolerats från selektiva medier och pläterats på ett sekundärt medium för ytterligare biokemiska tester.
Identifiering av Listeria monocytogenes är beroende av bristen på enzymet D-alanylaminopeptidas. 1,2,3
Listeria monocytogenes är den vanligaste patogena Listeria spp. och har visat sig vara patogen för både människor och djur.
Använda O.B.I.S. mono för att snabbt skilja Listeria monocytogenes från andra Listeria spp., vilket minskar behovet av en fullständig biokemisk identifiering av misstänkta kolonier.
  • Enkel —lätt att implementera
  • Snabba —resultat efter 6 minuters testning av misstänkta kolonier
  • Icke-cancerframkallande substrat
Vi har utvecklat ett nytt system för aminopeptidastestning 4 med användning av ett icke-cancerframkallande substrat som svar på hälsoproblem förknippade med aminosyrakonjugat avß naftylamin 5,6 eftersom dessa är potenta cancerframkallande ämnen.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Detekterbara analyter L. monocytogenes
Kvantitet 60 tester/kit