Läs mer
Thermo Scientific™ Biokemiskt identifieringssystem (O.B.I.S. ) PYR
Produktkod. 11483969
Change view
Kvantitet:
60 tester/kit
Förpackningsstorlek:
60 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483969 60 tester/kit 60 tester
1 options
Produktkod. 11483969 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer ID0580M
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Fastställ snabbt PYRas aktivitet är streptokocker och Citrobacter spp. med detta biokemiska identifieringssystem.
Fastställ snabbt PYRas aktivitet är streptokocker och Citrobacter spp. med Thermo Scientific™ Oxoid™ Biokemiskt identifieringssystem (O.B.I.S. ) PYR. Detta snabba kolorimetriska test ger enkla och snabba resultat för bestämning av PYRase-aktivitet i streptokocker och Citrobacter spp, och erbjuder ett snabbt diagnostiskt alternativ till tidskrävande odlingsmetoder. Dessutom kan samma enzymatiska aktivitet användas för att underlätta differentiering av Salmonella spp. från Citrobacter spp och andra Enterobacteriaceae 1,2 .
Använda O.B.I.S. PYR som ett snabbt diagnostiskt alternativ till tidskrävande odlingsmetoder.
  • Enkel —lätt att implementera
  • Snabba —resultat efter 6 minuters testning av misstänkta kolonier
  • Icke-cancerframkallande substrat
De O.B.I.S. - PYR-testet använder testkort impregnerade med L-pyroglutaminsyra 7-amino-4-metyl-kumarin (7AMC) och dimetylaminokanelaldehyd för att detektera PYRase-aktivitet. Enzymatisk hydrolys av detta substrat av enterokocker, grupp A streptokocker och Citrobacter spp. ger en lila färg efter tillsatsen av Developing Solution 3 .
Vi har utvecklat ett nytt system för PYRase-testning 4 med användning av ett icke-cancerframkallande substrat som svar på hälsoproblem i samband med användningen avβ -naftylamid (ett potent cancerframkallande ämne) 5 . PYRase-området på O.B.I.S. PYR-testet är impregnerat med L-pyroglutaminsyra 7-amino-4-metylkumarin (7AMC) 4 . Dimetylaminokanelaldehyd används som färgutvecklingsreagens. Den enzymatiska hydrolysen av substratet ger en lila färg vid tillsats av O.B.I.S. PYR utvecklar lösning 4 .
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning O.B.I.S. PYR
Detekterbara analyter PYRase-aktivitet
Inkluderar Testkort, utvecklingslösning, buffertlösning
Kvantitet 60 tester/kit