Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ OGYE selektivt tillägg
Beskrivning
Oxoid OGYE Selective Supplement (Oxytetracycline Glucose Yeast Extract) läggs till Oxytetracycline Glucose Yeast Extract Agar Base, Part No. CM0545B.
- Lägg till Oxytetracycline Glucose Yeast Extract Agar Base, Part No. CM0545B
- Varje injektionsflaska kompletterar 500 ml medium
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | OGYE selektivt tillägg |
| Form | Frystorkad |
| Produkttyp | Selektivt tillägg |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Avkastning | Varje injektionsflaska för 500mL medium |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?