Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ ONPG-skiva
Produktkod. 10168102
Change view
Kvantitet:
50 skivor
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10168102 50 skivor Paket med 50
1 options
Produktkod. 10168102 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DD0013T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206.00 SEK
    197.41 SEK / Paket med 50
    Save 8.59 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Thermo Scientific™ Oxoid ONPG Disc används för snabb detektering av beta-galaktosidasaktivitet.
Thermo Scientific™ Oxoid ONPG Disc används för snabb detektering av beta-galaktosidasaktivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Formatera Disk
Typ ONPG disk
Inkluderar ONPG disk
Kvantitet 50 skivor