Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Oxytetracyklin-diskar för antimikrobiell känslighet, 30μ g
Produktkod. 11983972
Koncentration:
30 μg
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Produktkod. 11983972
Brand: Thermo Scientific™ CT0041B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bestäm känsligheten hos mikroorganismer med hjälp av manuella AST-metoder och ett komplett utbud av högkvalitativa, lättanvända testskivor för antimikrobiella känslighet.
Bestäm manuellt mikroorganismers känslighet för antibiotika med hjälp av antimikrobiella känslighetstestmetoder (AST) i kombination med pålitliga, lättanvända Thermo Scientific™ Oxoid™ Oxytetracyklin Antimikrobiell mottaglighet Diskar.
Enkel användning tillhandahålls av splittersäkra fjäderbelastade patroner, lättlästa etiketter och indikatorer för slut på kassetten.
Diskdiffusion kategoriserar inte bara resistenta, mellanliggande och känsliga organismer genom kvantitativa resultat utan ger också en visuell indikation på följande:
  • Inokulumnivå
  • Förekomst av kontaminering
  • Resistenta mutanter
  • Beta-laktamasaktivitet
  • Antagonism och synergi mellan antibiotika
Varje patron är individuellt förseglad med ett torkmedel för att upprätthålla en fuktnivå på< 2 %, vilket säkerställer långsiktig stabilitet.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antimikrobiella medel Oxytetracyklin
Certifikat och efterlevnad Uppfyller CLSI, DIN riktlinjer
Koncentration 30 μg
Beskrivning Oxoid Oxytetracyklin Antimikrobiell mottaglighet Diskar
Antibiotikakod OT
Produkttyp Antimikrobiella känslighetsskivor
Testtyp Antimikrobiell mottaglighet
Antal per förpackning 5 patroner/pk.
Förpackningstyp 50 skivor/kassett
Kvantitet 50 skivor/kassett