Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ PALCAM selektivt tillägg
Beskrivning:
PALCAM selektivt tillägg
Beskrivning
Oxoid PALCAM Selective Supplement används för detektion av Listeria monocytogenes .
Lägg till PALCAM Agar Base, Part No. CM0877B
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | PALCAM selektivt tillägg |
| Form | Frystorkad |
| Produkttyp | Selektivt tillägg |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Avkastning | Varje injektionsflaska för 500mL medium |