Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ PBP2' Latexagglutinationstestsats
Produktkod. 10699164
Change view
Kvantitet:
50 tester/kit
Förpackningsstorlek:
50 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10699164 50 tester/kit 50 tester
1 options
Produktkod. 10699164 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DR0900A
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
För detektion av PBP2' och identifiering av meticillinresistens hos Staphylococcus aureus (MRSA) och koagulasnegativa stafylokocker .
Thermo Scientific™ Oxoid PBP2' Latexagglutinationstest är ett snabbt latexglasagglutinationstest för detektering av PBP2' som ett hjälpmedel för att identifiera meticillinresistens i både Staphylococcus aureus (MRSA) och koagulasnegativa stafylokocker.
Beställningsvarningar:
50 tester/kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Latexagglutinationstestsats
För användning med (applikation) Sjukvård
Kvantitet 50 tester/kit