Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Pepton Bakteriologisk
Produktkod. 10321923
Change view
Kvantitet:
500 g
5 kg
25 kg
Förpackningsstorlek:
25kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10321923 5 kg 5kg
10404013 500 g 500g
12651555 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10321923 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer LP0037T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6495.00 SEK
    5842.04 SEK / 5kg
    Save 652.96 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Oxoid Peptone Bacteriological är en allroundpepton som är speciellt framställd för användning i fermenteringsapplikationer.
Thermo Scientific™ Oxoid Pepton Bacteriological och dess neutraliserade form är mycket näringsrika, allround-peptoner som framställs genom enzymatisk nedbrytning av utvalda animaliska proteinkällor. De är särskilt förberedda för att vara kompatibla med andra raffinerade odlingsmedier eller fermenteringsingredienser.
Kombinationen av pankreatin- och papainenzymsystem säkerställer att dessa bakteriologiska peptoner innehåller ett brett spektrum av polypeptider, vilket återspeglas i deras breda molekylära profiler.  
Den neutraliserade formen utvecklades från originalet för att möta de tillfällen då ett något högre pH krävs. Båda, när de återskapas, ger en lösning fri från dimma, molnighet eller nederbörd.
Thermo Scientific™ Oxoid Pepton Bakteriologisk och dess neutraliserade form är mycket näringsrika allroundpeptoner som framställs genom enzymatisk nedbrytning av utvalda animaliska proteinkällor. Produkterna är idealiska för användning i kulturmedier eller fermenteringsapplikationer.
De är särskilt förberedda för att vara kompatibla med andra raffinerade odlingsmedier eller fermenteringsingredienser.
Kombinationen av pankreatin- och papainenzymsystem säkerställer att dessa bakteriologiska peptoner innehåller ett brett spektrum av polypeptider, vilket återspeglas i deras breda molekylära profiler.
Den neutraliserade formen utvecklades från originalet för att möta de tillfällen då ett något högre pH krävs. Båda, när de återskapas, ger en lösning fri från dimma, grumlighet eller nederbörd.
Med över 100 års erfarenhet av tillverkning av kulturmedier, från råmaterial till slutprodukt, erbjuder vi expertise, kvalitetssäkring och skala för att säkerställa framgångsrik produktion av mikrobiella vacciner.
Våra Thermo Scientific Oxoid peptoner finns både i animaliskt ursprung och animaliskt ursprungsfritt, och erbjuder ett utbud av AN/TN-förhållanden som passar de specifika behoven i din process.
Stöder kvalitetsdesign av medier:
  • Balanserad näringssammansättning
  • Sats-till-sats-konsistens, finns i storlekar från 500 g upp till 25 kg och i enskilda satsstorlekar upp till 2,5 T
  • Mycket lösligt
  • BSE och mykoplasmafria
Mångsidig lämplighet:
  • Batchkultur
  • Uppfödd batchkultur
  • Kontinuerlig kultur
  • Cellkultur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Torkat pulver, omgivande och torr förvaring
Form Dehydretat pulver
Produkttyp Pepton
För användning med (applikation) Odlingsmedier eller fermenteringsprocesser
Kvantitet 5 kg
Protein Source Nötkött
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.