Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Pepton Bakteriologisk
Produktkod. 12651555
Change view
Kvantitet:
500 g
5 kg
25 kg
Förpackningsstorlek:
25kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12651555 25 kg 25kg
10404013 500 g 500g
10321923 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12651555 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer LP0037K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73220.00 SEK
    13909.26 SEK / 25kg
    Save 59310.74 SEK
    81% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-01-2027
Oxoid Peptone Bacteriological är en allroundpepton som är speciellt framställd för användning i fermenteringsapplikationer.
Thermo Scientific™ Oxoid Pepton Bacteriological och dess neutraliserade form är mycket näringsrika, allround-peptoner som framställs genom enzymatisk nedbrytning av utvalda animaliska proteinkällor. De är särskilt förberedda för att vara kompatibla med andra raffinerade odlingsmedier eller fermenteringsingredienser.
Kombinationen av pankreatin- och papainenzymsystem säkerställer att dessa bakteriologiska peptoner innehåller ett brett spektrum av polypeptider, vilket återspeglas i deras breda molekylära profiler.  
Den neutraliserade formen utvecklades från originalet för att möta de tillfällen då ett något högre pH krävs. Båda, när de återskapas, ger en lösning fri från dimma, molnighet eller nederbörd.
En näringsrik, allsidig pepton speciellt framställd för användning med andra raffinerade odlingsmedieingredienser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Torkat pulver, omgivande och torr förvaring
Form Dehydretat pulver
Produkttyp Pepton
För användning med (applikation) Odlingsmedier eller fermenteringsprocesser
Kvantitet 25 kg
Protein Source Nötkött
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.