Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Pepton Bakteriologisk
Produktkod. p-4522367
Kvantitet:
500 g
5 kg
25 kg
Förpackningsstorlek:
25kg
500g
5kg
Produktkod. 10404013
Brand: Thermo Scientific™ LP0037B
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Oxoid Peptone Bacteriological är för användning närhelst ett bakteriologiskt pepton av hög kvalitet krävs.
De Oxoid Peptone Bacteriological är för användning närhelst ett bakteriologiskt pepton av hög kvalitet krävs.
En näringsrik, allsidig pepton speciellt framställd för användning med andra raffinerade odlingsmedieingredienser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Dehydrated Powder, Ambient & Dry Storage
Form Pulver
Produkttyp Pepton
För användning med (applikation) Culture media or fermentation processes
Kvantitet 500 g
Protein Source Beef
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.