Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Peptonmykologisk
Produktkod. 10630195
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10630195 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10630195 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer LP0040B
 Begränsad artikel
I lager
Oxoid Pepton Mykologisk är en mykologisk pepton som utvecklats för isolering av patogena och icke-patogena svampar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Peptone Mycological
Form Pulver
Produkttyp Pepton
Kvantitet 500 g