Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Peptone P
Beskrivning
Thermo Scientific™ Oxoid Pepton P är en peptisk nedbrytning som följer specifikationen USP av peptiska nedbrytningar av djurvävnad.
Den höga svavelhalten gör den idealisk för användning i kulturmedier.
- The high sulphur content makes it ideal for use in culture media
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Dehydrated Powder, Ambient & Dry Storage |
| Form | Dehydrated Powder |
| Produkttyp | Peptone |
| För användning med (applikation) | Culture media |
| Kvantitet | 500 g |
| Protein Source | Pork |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.