Läs mer
Thermo Scientific™ Peptonvatten (dehydrerad)
Produktkod. 10576913
Change view
Beskrivning:
Peptonvatten
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Beskrivning unitSize
10576913 Peptonvatten 500g
1 options
Produktkod. 10576913 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM0009B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1247.95 SEK
    1156.71 SEK / 500g
    Save 91.24 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Odla en mängd olika mikroorganismer med detta basala medium.
Odla en mängd olika mikroorganismer med Thermo Scientific™ Oxoid™ Peptonvatten (Dehydrerad). Detta basala medium används som ett tillväxtmedium eller som bas för kolhydratfermenteringsmedier. En renkultur i Peptone Water är ett bekvämt inokulum för en serie fermenteringsrör eller andra diagnostiska medier.
Peptone Water rekommenderas för att studera förmågan hos en organism att fermentera en specifik kolhydrat som hjälper till vid differentieringen av släkten och arter. Peptone Water, justerat till pH 8,4, är lämpligt för odling och berikning av Vibrio cholerae från infekterat material.
Peptone Water kan modifieras för användning i kolhydratfermenteringstester genom tillsats av Andrades ’indikator.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Peptonvatten
Form Pulver
Produkttyp Föranrikningsmedium
Kvantitet 500 g
Avkastning För 33,3L medium
Endast för laboratorieoratorieanvändning