Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Perfringens SFP Tillägg
Kvantitet:
10/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Oxoid Perfringens SFP Supplement är för selektiv isolering av Clostridium perfringens .
- Lägg till Perfringens Agar Base, TSC, Part No. CM0587B
- Varje injektionsflaska kompletterar 500 ml medium
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Perfringens SFP Tillägg |
| Form | Frystorkad |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Avkastning | Varje injektionsflaska för 500mL medium |
| Art | Perfringens |