Läs mer
Thermo Scientific™ Perfringens TSC agarbas (dehydrerad)
Produktkod. 10671475
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10671475 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10671475 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM0587B
 Begränsad artikel
I lager
Selektivt isolera och presumtivt identifiera Clostridium perfringens i livsmedelsprover med detta basala medium.
Selektivt isolera och presumtivt identifiera Clostridium perfringens i livsmedelsprover med Thermo Scientific™ Oxoid™ Perfringens TSC Agar Base (Dehydrerad). Mediet kan antingen användas ensamt eller tillsammans med selektiva medel för att göra tryptossulfit (TS)-agar, tryptossulfitcykloserin (TSC) 1- agar eller Shahadi Ferguson Perfringens (SPF) 2- agar för den presumtiva identifieringen och räkningen av Clostridium perfringens .
Köttpepton, sojapepton och jästextrakt ger viktiga näringsämnen och vitaminer för utvecklingen av clostridia. Natriummetabisulfit och järnammoniumcitrat fungerar som en indikator på sulfidreduktion, vilket indikeras av svartfärgade kolonier.
Vissa stammar av Clostridium perfringens kan producera en ogenomskinlig zon runt kolonin på grund av lecitinasaktivitet, men detta anses inte vara universellt för alla Clostridium perfringens -stammar efter inkubation över natten 3 , och både svarta, lecitinaspositiva och svarta, lecitinasnegativa kolonier bör betraktas som presumtiva TSC -testningar och bekräftande av TSC-testning.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning Perfringens agarbas (TSC/SFP)
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 10,9L medium
Endast för laboratorieoratorieanvändning