Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Perfringens TSC-tillägg
Produktkod. 11414169
Change view
Kvantitet:
10/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11414169 10/Pk. Paket med 10
1 options
Produktkod. 11414169 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SR0088E
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Oxoid Perfringens TSC Supplement (D-cycloserine 200mg/flaska) används för återvinning av Clostridium perfringens .
Oxoid Perfringens TSC Supplement (D-cycloserine 200mg/flaska) används för återvinning av Clostridium perfringens .
  • Lägg till DCLS Agar, Part No. CM0393B, eller Perfringens agarbas, TSC, artikelnr. CM0587B
  • Varje injektionsflaska kompletterar 500 ml medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Perfringens TSC-tillägg
Form Frystorkad
Produkttyp Mikrobiologimedia
Kvantitet 10/Pk.
Avkastning Varje injektionsflaska för 500mL medium
Art Perfringens