Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Piperacillin/Tazobactam Antimikrobiella mottaglighetsskivor
Bestäm känsligheten hos mikroorganismer med hjälp av manuella AST-metoder och ett komplett utbud av högkvalitativa, lättanvända testskivor för antimikrobiella känslighet.
Brand:  Thermo Scientific™ CT1628B
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 10547483
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter »
Beskrivning
Beskrivning
Bestäm manuellt mikroorganismers känslighet för antibiotika med hjälp av antimikrobiella känslighetstestmetoder (AST) i kombination med pålitliga, lättanvända Thermo Scientific™ Oxoid™ Piperacillin/Tazobactam Antimikrobiella mottaglighetsskivor.
Ease-of-use is provided by shatterproof spring-loaded cartridges, easy-to-read labeling and end-of-cartridge indicators.
disc diffusion not only categorizes resistant, intermediate and sensitive organisms through quantitative results but also provides a visual indication of the following:
  • Inoculum level
  • Presence of contamination
  • Resistant mutants
  • Beta-lactamase activity
  • Antagonism and synergy between antibiotics
Each cartridge is individually sealed with a desiccant to maintain a moisture level of <2%, ensuring long term stability.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand, combining powerful manual, semi-automated and fully automated test products and a comprehensive line of media and diagnostic products to offer a complete, end-to-end solution to quickly deliver the products you need and the quality results your laboratory depends on.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Piperacillin/Tazobactam
40 μg
TZP
Antimicrobial Susceptibility
50 Discs/Cartridge
Complies with DIN guidelines
Oxoid Piperacillin/Tazobactam Antimicrobial Susceptibility Discs
Antimicrobial Susceptibility Discs
5 Cartridges/Pk.
50 Discs/Cartridge
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument Certifikat
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
5 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Katalognummer
Partinummer3770331 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum20/12/2023 KatalognummerCT1628B
Partinummer1351450 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum27/11/2022 KatalognummerCT1628B
Partinummer3484199 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum13/05/2022 KatalognummerCT1628B
Partinummer3372489 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum09/11/2021 KatalognummerCT1628B
Partinummer3195875 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum16/12/2020 KatalognummerCT1628B
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ Oxoid™ Piperacillin/Tazobactam Antimikrobiella mottaglighetsskivor >