Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Piperacillin/Tazobactam Antimikrobiella mottaglighetsskivor
Bestäm känsligheten hos mikroorganismer med hjälp av manuella AST-metoder och ett komplett utbud av högkvalitativa, lättanvända testskivor för antimikrobiella känslighet.
Brand:  Thermo Scientific™ CT1616B
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11409848
  • 287.00 SEK / Paket med 250
Focus on Agri-Science Testing
Använd kampanjkoden 24136 i kassan
Visa tillgängliga kampanjer
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Bestäm manuellt mikroorganismers känslighet för antibiotika med hjälp av antimikrobiella känslighetstestmetoder (AST) i kombination med pålitliga, lättanvända Thermo Scientific™ Oxoid™ Piperacillin/Tazobactam Antimikrobiella mottaglighetsskivor.
Enkel användning tillhandahålls av splittersäkra fjäderbelastade patroner, lättlästa etiketter och indikatorer för slut på kassetten.
diskdiffusion kategoriserar inte bara resistenta, mellanliggande och känsliga organismer genom kvantitativa resultat utan ger också en visuell indikation på följande:
  • Inokulumnivå
  • Förekomst av kontaminering
  • Resistenta mutanter
  • Beta-laktamasaktivitet
  • Antagonism och synergi mellan antibiotika
Varje patron är individuellt förseglad med ett torkmedel för att upprätthålla en fuktnivå på< 2 %, vilket säkerställer långsiktig stabilitet.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Piperacillin/Tazobactam
36 μg
TZP
Antimikrobiell mottaglighet
50 skivor/kassett
Uppfyller EUCASTs riktlinjer
Oxoid Piperacillin/Tazobactam Antimikrobiella känslighetsskivor
Antimikrobiella känslighetsskivor
5 patroner/pk.
50 skivor/kassett
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument Certifikat
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
5 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Katalognummer
Partinummer6288917 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum08/08/2025 Katalognummer
Partinummer6270470 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum08/08/2025 Katalognummer
Partinummer6288918 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum16/07/2025 Katalognummer
Partinummer6281573 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum25/06/2025 Katalognummer
Partinummer6281572 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum25/06/2025 Katalognummer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ Oxoid™ Piperacillin/Tazobactam Antimikrobiella mottaglighetsskivor >