Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Polymyxin B Antimikrobiell mottaglighet skivor
Produktkod. 11944002
Change view
Koncentration:
300U
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Produktkod. Koncentration Förpackningsstorlek
11944002 300U Paket med 250
1 options
Produktkod. 11944002 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CT0044B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    277.00 SEK
    250.17 SEK / Paket med 250
    Save 26.83 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Bestäm känsligheten hos mikroorganismer med hjälp av manuella AST-metoder och ett komplett utbud av högkvalitativa, lättanvända testskivor för antimikrobiella känslighet.
Bestäm manuellt mikroorganismers känslighet för antibiotika med hjälp av antimikrobiella känslighetstestmetoder (AST) i kombination med pålitliga, lättanvända Thermo Scientific™ Oxoid™ Polymyxin B Antimikrobiell mottaglighet skivor.
Enkel användning tillhandahålls av splittersäkra fjäderbelastade patroner, lättlästa etiketter och indikatorer för slut på kassetten.
diskdiffusion kategoriserar inte bara resistenta, mellanliggande och känsliga organismer genom kvantitativa resultat utan ger också en visuell indikation på följande:
  • Inokulumnivå
  • Förekomst av kontaminering
  • Resistenta mutanter
  • Beta-laktamasaktivitet
  • Antagonism och synergi mellan antibiotika
Varje patron är individuellt förseglad med ett torkmedel för att upprätthålla en fuktnivå på< 2 %, vilket säkerställer långsiktig stabilitet.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antimikrobiella medel Polymyxin B
Certifikat och efterlevnad Uppfyller CLSI riktlinjer
Koncentration 300U
Beskrivning Oxoid Polymyxin B Antimikrobiell känslighetsskivor
Antibiotikakod PB
Produkttyp Antimikrobiella känslighetsskivor
Testtyp Antimikrobiell mottaglighet
Antal per förpackning 5 patroner/pk.
Förpackningstyp 50 skivor/kassett
Kvantitet 50 skivor/kassett