Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Kaliumtellurit
Produktkod. 13275459
Change view
Kvantitet:
10 x 2 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet unitSize
13275459 10 x 2 mL Paket med 10
1 options
Produktkod. 13275459 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer undefined
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Oxoid Kaliumtellurit (3,5%) är en lösning för tillsats till odlingsmedier.
Oxoid Kaliumtellurit (3,5%) är en lösning för tillsats till odlingsmedier.
Beställningsinformation:
Levereras 2mL/flaska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Kaliumtellurit
Form Vätska
Produkttyp Mikrobiologimedia
Kvantitet 10 x 2 mL
Avkastning Utbytet kommer att vara beroende av formuleringen; följ riktlinjerna för din specifika produkt.